Magnetic stirrer heads with conical joint
Fournisseur: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
10264.00
JUCH10264.00EA 3920 EUR InStock
JUCH10264.00
Magnetic stirrer heads with conical joint
Têtes d'agitateur
Conical joint stirrer heads made of stainless steel bottom, special steel shaft, chromium plated brass upper body for vacuum and slight positive pressure.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité