Double bosshead, epoxy coated
Fournisseur: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
VL04822
JUCHVL04822EA 111 EUR InStock
JUCHVL04822
Double bosshead, epoxy coated
Pinces Noix de serrage
Double bossheads made of malleable iron, epoxy coated.
Certifications: DIN 12895
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité