Biohazard Waste Can Liner Bags
Fournisseur: JUSTRITE MANUFACTURING CO
05901
JUSU05901EA 108 EUR InStock
JUSU05901
Biohazard Waste Can Liner Bags
Sachets Sacs à déchets
For safe, temporary collection of biological waste or contaminated materials. Red color is easily identifiable as biohazard bags.
  • 15 Gallon (56,8 L) capacity bag fits Justrite Biohazard cans of 6 and 10 Gallon sizes
  • High density PE of 11 microns thickness provides secure handling to avoid punctures and tears
  • Tubular construction with a single side seal and star seal bottom provide a stable, leak proof bag
  • Specifically labeled for Biohazard material handling
Printing includes English, Spanish and French translation along with the international recognizable biohazard symbol.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité