Heat and cut resistant gloves, Aramid
Fournisseur: JUTEC GMBH
H115B236
JUTEH115B236EA 148 EUR InStock
JUTEH115B236
Heat and cut resistant gloves, Aramid
Gants
This five-finger glove made from aramid fabric provides protection against contact heat up to 500 °C.
  • Cut resistant
  • Soft, very flexible
Typical applications include: Glass industry, assembly, automobile industry.
Certifications: EN 388, EN 407; Cat. III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité