Aluminized Neck Protection
Fournisseur: JUTEC GMBH
HSN030KA-1
JUTEHSN030KA-1EA 52.6 EUR InStock
JUTEHSN030KA-1
Aluminized Neck Protection
Tenue de travail
Neck protection made of preox-aramide fabric.
  • Fabric resistant to flying sparks
  • Flexible, lightweight and soft
  • Including Velcro fastener
  • Suitable for Schuberth and Voss helmets
  • Universal dimensions
  • Weight: ~260 g/m²
Certifications: EN ISO 11612:2015.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité