Colorant de protéines, BANDit™ bleu
Fournisseur: VWR Chemicals
K217-1LEA 227 EUR InStock
K217-1L
Colorant de protéines, BANDit™ bleu
Colorants Colorants pour gels d'electrophorèse
Le BANDit bleu est une alternative sûre et écologique au traditionnel colorant bleu de Coomassie®.
  • Réduit la manipulation de produits chimiques dangereux: n'exige ni méthanol, ni acide acétique
  • Haute sensibilité, méthode rapide et simple
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Colorant de protéines pour 50 mini gels 1 L K217-1L
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité