Méthylcellulose, 4000 mPa.S (2% H₂O), Haute Pureté
Fournisseur: VWR Chemicals
K390-250GEA 762 EUR InStock
K390-250G
Méthylcellulose, 4000 mPa.S (2% H₂O), Haute Pureté
Methyl cellulose
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081763
Numéro CAS: 9004-67-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (2%, Water) Pass
Viscosity (2%, water) @20 °C 3500 – 5600 cps
Appearance white powder with a yellow cast
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité