Lithium chlorure 8 mol/l en solution aqueuse pour les biotechnologies
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
K445-100MLEA 252 EUR InStock
K445-100ML
Lithium chlorure 8 mol/l en solution aqueuse pour les biotechnologies
Lithium chlorure
Une solution pratique et prête à l'emploi qui facilite l'élimination des inhibiteurs de la synthèse et de la traduction d'ADN complémentaire.
  • High concentration for easy dilution
  • Nuclease and protease free
  • Does not precipitate DNA, protein, or carbohydrates
This Lithium Chloride Solution comes especially formulated for RT PCR preparation and cDNA synthesis. This solution is a nuclease-free, protease-free, 8 Molar preparation of lithium chloride in deionised water and is highly concentrated for easy dilution.
It is ideal for the precipitation of RNA right after total RNA isolation or in vitro transcription. The lithium chloride is the key to this process, as it efficiently precipitates the RNA, but does not precipitate the DNA, protein, or free nucleotide triphosphates.
To ensure a quality product throughout, this 8 M Lithium Chloride Solution is 0.2 micron filtered and packaged in a PETG Nalge bottle. Solution is nuclease and protease free, and it is ready-to-use.
Formule: LiCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011078
Numéro CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
DNase None Detected
Protease None Detected
RNase None Detected
Titration 7.7 – 8.2 M
Appearance Clear, colorless liquid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité