Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hygromycine B 50 mg/ml en solution, Qualité ultra pure

Fournisseur: VWR Chemicals

K547-20MLEA 960 EUR InStock
K547-20ML
Hygromycine B 50 mg/ml en solution, Qualité ultra pure
Hygromycine B
Un antibiotique aminoglycoside qui inhibe la synthèse des protéines dans les bactéries, les champignons et les cellules eucaryotes supérieures. Il empêche l'élongation de chaîne. Il est couramment utilisé en tant qu'agent de sélection pour les cellules eucaryotes et procaryotes portant le gène de résistance à l'hygromycine.

  • Pureté (par HPLC) : 80%
  • Concentration d'utilisation recommandée : 100 µg/ml.

À conserver entre 2 et 8 °C.


Formule: C₂₀H₃₇N₃O₁₃
Numéro MDL: MFCD06795479
Numéro CAS: 31282-04-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité