3-Hydroxy-4-(2-sulfonato-4-(4-sulfonatophénylazo)phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium, grade dédié à la protéomique
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: 3-Hydroxy-4-(2-sulpho-4-[4-sulphophenylazo]phenylazo)-2,7-naphthalenedisulphonic acid sodium salt, CI 27195, Ponceau, 3-Hydroxy-4-((2-sulpho-4-((4-sulphophenyl)diazenyl)phenyl)diazenyl)naphthalene-2,7-disulphonic acid, tetrasodium salt
K793-500MLEA 87.9 EUR InStock
K793-500ML
3-Hydroxy-4-(2-sulfonato-4-(4-sulfonatophénylazo)phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium, grade dédié à la protéomique
3-Hydroxy-4-(2-sulfonato-4-(4-sulfonatophénylazo)phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium
Formule: C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄
MW: 760.56 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003892
Numéro CAS: 6226-79-5
EINECS: 228-319-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Abs.@ Lambda Max (1:50, Water) 0.9 - 1.4
Lambda Max (1:50, Water) 517 nm - 523 nm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité