3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine substrat péroxydase membranaire Plus, liquide, Qualité Biotechnologie 1 composant
Fournisseur: VWR Chemicals
K830-100MLEA 196 EUR InStock
K830-100ML
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine substrat péroxydase membranaire Plus, liquide, Qualité Biotechnologie 1 composant
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine
Substrat sensible prêt à l'emploi pour la détection de l'activité de la peroxydase de raifort (HRP) et adapté pour les tests ELISA et de solution. Il offre un signal plus rapide, une meilleure sensibilité et le plus bas fond possible.
  • Solution prête à l'emploi
La réaction du substrat avec HRP génère un cation radicalaire de couleur bleue avec une absorption maximale à 653 nm. L'acidification de la réaction par l'ajout d'acide sulfurique donne un produit d'oxydation terminal à diimine de couleur jaune, qui absorbe la lumière à 450 nm.
Le substrat de composant liquide TMB Plus est optimisé avec des concentrations de TMB et de peroxyde d'hydrogène qui permettent une réponse linéaire aux concentrations de HRP typiques utilisées dans les dosages immunologiques.
Informations de commande: Contient 2,08 mmol/l de TMB, du peroxyde d'hydrogène, un tampon d'acide citrique de pH 3,3 et d'autres stabilisants exclusifs non toxiques.
Conditionnement: Conditionnement en flacons en plastique.
Formule: C₁₆H₂₀N₂
Numéro MDL: MFCD00007748
Numéro CAS: 54827-17-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Abs.@450nm (50%, 1M H2SO4) ≤ 0.1
Abs.@650nm (undiluted) ≤ 0.1
Assay (P/F) PASS / FAIL
pH @25C (undiluted) 2.6 - 3.6
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité