Tampon, MOPS-SDS, 20X, ultrapure
Fournisseur: VWR Chemicals
K855-500MLEA 127 EUR InStock
K855-500ML
Tampon, MOPS-SDS, 20X, ultrapure
Buffers Tampons d'électrophorèse Tampons de migration
Utile pour une haute résolution des protéines sur des gels SDS-PAGE à pH neutre.
  • Ultra-pure grade
  • Convenient concentrations and packaging
  • Good quality, consistency and resolution
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité