Concentré de tampon de transfert, CAPS 10X
Fournisseur: VWR Chemicals
K872-500MLEA 585 EUR InStock
K872-500ML
Concentré de tampon de transfert, CAPS 10X
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de transfert
Pour le transfert de protéines aux membranes pour le séquençage ou le transfert.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité