Concentré de tampon PBS/Tween®, 20X
Fournisseur: VWR Chemicals
K875-500MLEA 323 EUR InStock
K875-500ML
Concentré de tampon PBS/Tween®, 20X
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de lavage
PBS Tween® 20 blot wash buffer is a 20X concentration with 1% Tween® 20.
  • Prevents high background by efficiently removing unbound reagents
  • Convenient liquid concentrate for blotting and ELISA applications
pH (1:20, water) @ 25 °C is 7,50 to 7,70.
Concentrate (500 ml) prepares 10 litres of a 1X buffer.
When diluted down to a 1X concentration, 0,05% Tween® 20 is present.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité