Bleu trypan 4 g/l en solution aqueuse Cell Culture Reagent
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Tolidine-disazo-bis-8-amino-1-naphthol-3,6-disulphonic acid tetrasodium salt, CI 23850, 3,3′-Dimethyl-4,4′-bis(5-amino-4-hydroxy-2,7-disulphonaphthyl-3-azo)-[1,1′-biphenyl] tetrasodium salt, Benzamine blue, Trypan blue sodium salt, Direct Blue 14, Diphenyl Blue, AzidinBlue, Sodium 3,3'-((3,3'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(diazene-2,1-diyl))bis(5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate)
K940-100MLEA 93.8 EUR InStock
K940-100ML
Bleu trypan 4 g/l en solution aqueuse Cell Culture Reagent
Bleu trypan
Un colorant utilisé dans les applications de culture cellulaire pour déterminer la viabilité cellulaire.
Formule: C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
MW: 960.82 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003969
Numéro CAS: 72-57-1
EINECS: 200-786-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Abs.@ Lambda Max (1:100, Water) 1 - 1.3
Lambda Max (1:100, Water) 585 - 595 nm
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon en plastique 100 mL K940-100ML
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité