Sachets Zip Lock à fermeture par glissière, stériles
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
1215SZLDPST2
KACC1215SZLDPST2EA 1600 EUR InStock
KACC1215SZLDPST2
Sachets Zip Lock à fermeture par glissière, stériles
Sachets Poches de stérilisation
Pré-stérilisés et emballés dans plusieurs couches de sachets pelables et de sacs en polyéthylène Tyvek pour permettre l'accès à la zone aseptique sans pulvérisation ni essuyage excessifs d'agents de désinfection. Les sacs sont utilisés pour le retrait et le transport des plaques de milieu de la zone aseptique vers les laboratoires de contrôle qualité.
  • Fabriqué et conditionné dans une salle blanche certifiée ISO
  • Polyéthylène basse densité de 2,7 mil résistant à la déchirure et à la perforation
  • Chaque sachet est doté d'une fermeture à zip intégrale avec un système de fermeture à glissière
  • Deux sachets zip-lock sont doublement emballés dans des sachets Tyvek/film à chevrons, puis à l'intérieur d'un troisième sachet en polyéthylène scellé
  • Étiquetage indiquant le numéro de lot, la date de fabrication et la date de péremption
  • Validés stériles à 10-⁶ SAL
  • Certificats de conformité et de stérilité envoyés avec chaque livraison
Les techniciens en charge des contrôles environnementaux peuvent en toute confiance retirer les plaques de milieu de la zone aseptique et les transporter vers les laboratoires de contrôle qualité, tout en réduisant les risques de faux positifs grâce à l'utilisation de sacs zip-lock pré-stérilisés à fermeture à glissière de Keystone Cleanroom Products.
Certifications: Certificat de conformité et de stérilité.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité