Sacs pour risques biologiques, autoclavables, stériles, double pochette
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
3748CBHNPST10D
KACC3748CBHNPST10DEA 556 EUR InStock
KACC3748CBHNPST10D
Sacs pour risques biologiques, autoclavables, stériles, double pochette
Sachets Sacs à déchets
Les sacs pré-stérilisés pour risques biologiques de Keystone Cleanroom Products sont utiles pour décontaminer les déchets ou les matériaux potentiellement dangereux qui sortent de la zone de production aseptique par l'autoclave. L'utilisation de sacs stériles pour risques biologiques élimine l'introduction de la contamination dans la zone de production aseptique.
  • Prêt à l'emploi, emballé dans des sachets DuPont™ Tyvek® Chevron-Peel faciles à ouvrir
  • Température maximale de stérilisation : 135 °C (275 °F)
  • Chaque emballage est étiqueté avec une date de péremption et un numéro de lot pour une traçabilité complète
Pour éliminer une source fréquente de contamination.
Information de livraison: Certificats de conformité envoyés avec chaque livraison.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité