Sac pour autoclave Tyvek avec indicateur de vapeur
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
BGT2A2428
KACCBGT2A2428EA 3130 EUR InStock
KACCBGT2A2428
Sac pour autoclave Tyvek avec indicateur de vapeur
Sachets Poches de stérilisation
Les sachets pour autoclave en Tyvek® 1422A avec indicateurs de vapeur, peuvent être utilisés comme sachet intérieur ou extérieur pour la stérilisation à la vapeur des pièces de rechange pharmaceutiques.
  • Résistant aux déchirures et aux perforations
  • Conçu pour être fermé par thermoscellage
  • Supérieur aux sachets et emballages en papier pour autoclave
  • Rapide et cohérent pour la zone de préparation des équipements
  • Indicateur de vapeur et hydrophobe
  • Non pelucheux ; scellements d'usine solides
  • Barrière microbienne exceptionnelle
Standardisez et simplifiez la façon dont les équipements sont emballés pour la stérilisation à la vapeur. L'utilisation de ces sachets permet également de gagner un temps précieux dans la zone de préparation des équipements.
Tube de forme continue autoclavable, Tyvek® 1422A
La nature drapable du matériau Tyvek® 1422A est idéale pour envelopper des pièces d'équipement où l'on peut avoir besoin de "sentir à travers" le sac, en particulier lorsqu'on soulève ou manipule la pièce enveloppée.
Comme 100 % de la surface permet la pénétration et le séchage de la vapeur, chaque charge peut être configurée pour une efficacité et un débit maximum.
Fabriqué et emballé dans un environnement contrôlé de salle blanche.
Certifications: Certificat de conformité.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité