Housse d'équipement Tyvek GMP
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
COVTVK602668WS
KACCCOVTVK602668WSEA 5180 EUR InStock
KACCCOVTVK602668WS
Housse d'équipement Tyvek GMP
Sachets Poches de stérilisation
Gagnez du temps et standardisez les activités de préparation du matériel pour la stérilisation à la vapeur ; ou utilisez-les dans tout environnement de fabrication pharmaceutique pour protéger le matériel nettoyé contre la contamination.
  • Fabriqué et emballé dans un environnement de salle blanche contrôlée
  • Réduit les coûts de main-d'œuvre
  • Simplifie le respect des procédures opératoires normalisées d'emballage
  • Emballés individuellement dans des sacs en polyéthylène et étiquetés
  • Indicateur de stérilisation à la vapeur, autoclavable de 121 à 125 °C
  • Résistant à la déchirure et à la perforation
  • Hydrophobe
  • Non pelucheux
Ces housses constituent une méthode pratique et rapide pour envelopper les équipements de production pharmaceutique avant la stérilisation à la vapeur. Ces housses permettent une pénétration immédiate de la vapeur et fonctionnent mieux avec les autoclaves modernes à vide pulsé pour un séchage suffisant.
Leur utilisation comme équipements nettoyés, dans tous les environnements de fabrication pharmaceutique, permet de minimiser les risques de contamination microbienne et particulaire.
Certifications: Certificat de conformité.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité