L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Tubes de stérilisation à la vapeur SMS/Film super résistants
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
TUBRPKC600-12 TUBRPKC600-14 TUBRPKC600-18 TUBRPKC600-24 TUBRPKC600-28 TUBRPKC600-4 TUBRPKC600-6 TUBRPKC600-9
KACCTUBRPKC600-12EA 1330 EUR InStock
KACCTUBRPKC600-12 KACCTUBRPKC600-14 KACCTUBRPKC600-18 KACCTUBRPKC600-24 KACCTUBRPKC600-28 KACCTUBRPKC600-4 KACCTUBRPKC600-6 KACCTUBRPKC600-9
Tubes de stérilisation à la vapeur SMS/Film super résistants
Sachets Poches de stérilisation
Idéal pour les applications où l'utilisation d'emballages SMS standard empêche l'utilisateur de voir et d'identifier le contenu du colis.
  • Poids de 88 grammes pour le SMS
  • La forme du tube permet une flexibilité au niveau de la taille
  • Les extrémités du tube doivent être fermées par thermoscellage
  • Lors de l'ouverture, pratiquement aucune particule n'est générée
  • Fabriqué dans une salle blanche certifiée ISO6
Fabriqué à partir d'un tissu SMS en polypropylène et d'un film souple à base de polyester. La face SMS constitue une barrière bactérienneMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité