Tapis antidrapant 2m Rouge Matriau : Polymre base de PVC, paisseur 1mm Coloris : Rouge Coefficient de friction lev Bonne rsistance chimique et isolation phonique Se coupe facilement aux dimensions voulues Largeur : 40cm Conditionnement : Rou 1 * 1 ROU
Fournisseur: KAGER
Tapis antidrapant 2m Rouge Matriau : Polymre base de PVC, paisseur 1mm Coloris : Rouge Coefficient de friction lev Bonne rsistance chimique et isolation phonique Se coupe facilement aux dimensions voulues Largeur : 40cm Conditionnement : Rou 1 * 1 ROU
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Tapis antidérapant 2m Rouge Matériau : Polymère à base de PVC, épaisseur 1mm Coloris : Rouge Coefficient de friction élevé Bonne résistance chimique et isolation phonique Se coupe facilement aux dimensions voulues Largeur : 40cm Conditionnement : Rou 1 * 1 ROU KAGERS111201ROT 1 * 1 ROU
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou