Tapis permanent Type P Bleu 6mm 1mx1m Tapis de dcontamination pdestre, anti-drapant Matriau : Polymre doux lgrement adhsif Format : 1,00 x 1,00 m Epaisseur : 6mm Coloris : Bleu Conditionnement en rouleau 1 * 1 Un.
Fournisseur: KAGER
Tapis permanent Type P Bleu 6mm 1mx1m Tapis de dcontamination pdestre, anti-drapant Matriau : Polymre doux lgrement adhsif Format : 1,00 x 1,00 m Epaisseur : 6mm Coloris : Bleu Conditionnement en rouleau 1 * 1 Un.
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Tapis permanent Type P Bleu 6mm 1mx1m Tapis de décontamination pédestre, anti-dérapant Matériau : Polymère doux légèrement adhésif Format : 1,00 x 1,00 m Epaisseur : 6mm Coloris : Bleu Conditionnement en rouleau 1 * 1 Un. KAGERS131103000000 1 * 1 Un.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou