Broxettes of evaporated salt tablets
Fournisseur: KAMMERER
1161131
KAMM1161131EA 0 EUR InStock
KAMM1161131
Broxettes of evaporated salt tablets
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Pressed evaporated salt tablets for the regeneration of ion exchangers.
  • Highest degree of purity
  • Tested and suitable for chlorine chlorinators (according to EN 973 type A)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité