Détergent, Trump Supra plus, Ecolab®
Fournisseur: KAMMERER
9013840
KAMM9013840EA 0 EUR InStock
KAMM9013840
Détergent, Trump Supra plus, Ecolab®
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Trump Supra plus est un détergent alcalin très concentré à utiliser dans les lave-verrerie/lave-vaisselle.
  • Chlore actif pour une finition hygiéniquement propre
  • Nettoyage puissant, même avec une eau très dure
Compatible avec les matériaux résistant aux alcalins et à l'eau de javel. Ne convient pas à l'aluminium
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité