Replacement Set for Micropipette FX 5/FX 10
Fournisseur: KARTELL
0135000
KART0135000EA 56.7 EUR InStock
KART0135000
Replacement Set for Micropipette FX 5/FX 10
Pipettes Pipetteurs
Spare/replacement part set for the micropipette FX 5/FX 10 series pipettors.
Set includes 1 cone, 2 PTFE seals, 2 O-rings, and 1 cone nut.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité