Sterile Pipette Tips in Rack for Gel Loading
Fournisseur: KARTELL
0984600
KART0984600EA 693 EUR InStock
KART0984600
Sterile Pipette Tips in Rack for Gel Loading
Pointes de pipettes
These tips are made of high quality, 100% pure, virgin PP. Made in the highest quality moulds, these tips can be used whenever the work demands a higher standard.
  • High clarity, excellent water-repellent and low retention properties
  • Precise centering of the orifice guarantees reliable directionality of the sample when delivered
  • Able to collect a human biological sample and dispense on growth medium, slide tube/containers to carry out analysis of laboratory diagnosis
To be used whenever it is difficult to reach the bottom of test tubes with standardMore Product Information
Collapse All
Style de pointe Volume Stérile Filtre Longueur Couleur de pointe Pour l'utilisation avec Emballage Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Low retention 0,1 - 200 µl + - 68,5 mm Naturel Gilson Pipetman P20-
100-200
Eppendorf
Biohit Proline, M-Line
Socorex Acura
HTL – Discovery
Nichiryo
Finnpipette
Thermo
and similar
10 racks, 96 each 10 KART0984600
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité