Ice bucket, with lid
Fournisseur: KARTELL
1000
KART1000EA 186 EUR InStock
KART1000
Ice bucket, with lid
Bacs à glace
Made of red PUR. Equipped with lid and two side-handles. Can be used with dry or minced ice and cooling mixtures.
  • Thickness of about 15 mm
  • Excellent isolating feature
  • Liquid nitrogen resistant for a few minutes
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité