Pelles industrielles, plastilab®
Fournisseur: KARTELL
1066 1111 1110 1112
KART1066EA 236 EUR InStock
KART1066 KART1111 KART1110 KART1112
Pelles industrielles, plastilab®
Pelles
These scoops made from HDPE are designed for heavy industrial use.
  • Round shaped design facilitates complete transfer of sampling material
  • Suitable for foodstuff
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité