Stand for three pipettes
Fournisseur: KARTELL
1315
KART1315EA 89.3 EUR InStock
KART1315
Stand for three pipettes
Portoirs pour pipettes
Transparent plastic holder for three Kartell micropipettes (Pluripet, Pluripet II, Fixopet, Labo!x) or pipettes from other brands.
  • Robust, easy to clean
  • Great stability thanks to the wide base
  • Sterilisable with radiation
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité