Flacons, fond rond avec joints rodés standard
Fournisseur: KARTELL
1540
KART1540EA 333 EUR InStock
KART1540
Flacons, fond rond avec joints rodés standard
Ballons Flacons à fond rond
PFA, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Excellent thermal resistance from −200 to +250 °C
  • Vacuum: suitable
For rotary evaporators and distillation of fine chemicals.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité