Bonbonnes, rectangulaires, avec robinet
Fournisseur: KARTELL
1770 1771
KART1770EA 303 EUR InStock
KART1770 KART1771
Bonbonnes, rectangulaires, avec robinet
Flacons Bonbonnes
Made of HDPE, translucent.
  • Comfortable handle for displacement
  • With spigot
  • Suitable for foodstuff
These two products, with size 10 liters and 20 liters, are specifically designed to rationalize laboratory and small production line organization, giving the opportunity to optimize water, aqueous solutions and solvents availability in a reduced space.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité