Pipette filler
Fournisseur: KARTELL
198
KART198EA 70.7 EUR InStock
KART198
Pipette filler
Pipettes Pipeteurs
Pipette filler with plunger, will handle pipettes up to 10 ml.
  • Comfortable grip
  • Simply press plunger and release to fill pipette
  • Knurled cap adjusts the plunger stroke for repeating pre-set volume
  • Rubber chuck will hold pipette securely and safely
  • Graduations on the body
  • Moulded in yellow ABS
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité