Pipette bulb, with adapter
Fournisseur: KARTELL
200
KART200EA 18.6 EUR InStock
KART200
Pipette bulb, with adapter
Pipettes Poires pour pipettes
Moulded pipette bulb made of synthetic rubber.
  • Three glass ball valves
  • Can be controlled by finger pressure
  • No metal parts to corrode
  • Can be used with all liquids except those that attack rubber
  • Use on bulb or cylindrical pipettes of different capacities
Information de livraison: Supplied with adapter for pipettes with capacities more than 20 ml.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité