Lever pumps for viscous liquids, MR60
Fournisseur: KARTELL
2004
KART2004EA 383 EUR InStock
KART2004
Lever pumps for viscous liquids, MR60
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
Dispensing pump is operated by a unique lever-action stroke and can handle the most viscous materials.
  • Spigot orientation of 360° allows versatility in dispensing
  • Complete with shank
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité