Bowl
Fournisseur: KARTELL
258
KART258EA 165 EUR InStock
KART258
Bowl
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
Made of PP, white.
  • With rim
  • Autoclavable at 121 °C for 20 minutes
  • Sturdy structure
Two grips have been designed in the lower part of the rim to help carriage.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité