Cuves pour Olli-C-Analyzer®
Fournisseur: KARTELL
2618
KART2618EA 301 EUR InStock
KART2618
Cuves pour Olli-C-Analyzer®
Cuvettes Cuves de spécialités
These cylindrical cells are specifically used in conjunction with Olli-C-Analyzer.
  • Anti-shock polystyrene-moulding design
  • Highly resistant and dust-proof technology
  • Quality optical material suitable for IVD applications
Conditionnement: In polystyrene dust proof boxes of 192 pieces.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité