Microtubes à centrifuger
Fournisseur: KARTELL
279
KART279EA 34.4 EUR InStock
KART279
Microtubes à centrifuger
Tubes Microtubes à centrifuger
PP, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Flat cap with writing area
Ideal for samples analysis. Depending on centrifuge being used, these tubes can withstand a centrifugal force of up to 11000×g.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité