Hand protectors, Hot Grip
Fournisseur: KARTELL
3915
KART3915EA 47 EUR InStock
KART3915
Hand protectors, Hot Grip
Protections thermiques pour les mains
These hand protectors made of silicone rubber provide protection against hot containers up to +260 °C and cold containers down to –57 °C. Internal relief surface.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité