Écrans de sécurité
Fournisseur: KARTELL
571
KART571EA 230 EUR InStock
KART571
Écrans de sécurité
Écrans de protection Écrans de sécurité
En PMMA transparent, épaisseur: 5 mm. Offrent au personnel de santé et de laboratoire une protection faciale contre les substances dangereuses, les aérosols et les éclaboussures
  • Sur pied
  • Portable et stable
  • Avec pieds antidérapants
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité