Écrans de protection contre les rayons bêta
Fournisseur: KARTELL
572
KART572EA 420 EUR InStock
KART572
Écrans de protection contre les rayons bêta
Écrans de protection Écrans de protection contre les rayons
Bouclier de protection acrylique, transparent, épaisseur: 9 mm
  • Protège des radiations lors de l'utilisation d'isotopes émetteurs de rayons bêta, notamment P32
  • Sur pied, portable et stable, avec pieds antidérapants
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité