Bed pan
Fournisseur: KARTELL
586
KART586EA 15.4 EUR InStock
KART586
Bed pan
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons d'urine
Bed pan moulded in white PP.
  • Withstand temperatures up to 120 °C
  • Very good chemical resistance
  • Easy to clean
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité