Disconnectors, Tapered
Fournisseur: KARTELL
7053700
KART7053700EA 2950 EUR InStock
KART7053700
Disconnectors, Tapered
Raccords et connecteurs
These quick disconnector is useful for joining hoses of glass, rubber or plastic. Connectors fit tightly together. Replace expensive adapters.
Dimensions are shown as both nominal and exact as elasticity of hoses will influence the choice of size.
Informations sur les accessoires: Tested according to reach regulation 1907/2006 Annex XVII.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité