Magnetic stirring bars, PTFE coated, ball shaped
Fournisseur: KARTELL
770
KART770EA 14.2 EUR InStock
KART770
Magnetic stirring bars, PTFE coated, ball shaped
Agitateurs Barreaux magnétiques
Magnetic stirrers which are ideal for test tubes or for eccentric stirring movements.
  • Suitable for use with foodstuffs
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité