Burettes numériques, Technotrate
Fournisseur: KARTELL
83250
KART83250EA 2680 EUR InStock
KART83250
Burettes numériques, Technotrate
Burettes
Burette numérique pour une plage de volume de 0 à 50 ml. En appuyant sur la touche 'DOS', l'utilisateur peut présélectionner le volume de la burette pour les titrations. En appuyant sur les boutons 'ZERO' et 'TITR', la titration peut être immédiatement lancée. Pour les liquides de viscosité/densité différentes, le TECHNOTRATE peut être facilement réétalonné grâce au bouton 'O/CAL'.
  • Possibilité d'imprimer les valeurs quotidiennes/hebdomadaires grâce à une connexion à un ordinateur et une imprimante à l'aide de l'interface 'Witolink'
  • 'Purge d'air' sans problème, ni perte de réactif/d'échantillon pour titration
  • Plus de déversement, position repos sûre et sécurisée
  • Coupure de l'alimentation automatique après trois minutes
  • Batterie rechargeable
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité