Minuteur numérique
Fournisseur: KARTELL
902
KART902EA 61.3 EUR InStock
KART902
Minuteur numérique
Minuteurs Minuteurs numériques
Minuteur électronique avec étui en plastique ABS. Cet instrument fonctionne sur batterie.
  • Affichage à 4 chiffres jusqu'à 19 heures et 59 minutes
  • Une alarme se déclenche à la fin du temps défini
  • Autoportant, fixations à pince ou magnétiques
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité