L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Ampoules à décanter
Fournisseur: KARTELL
978
KART978EA 125 EUR InStock
KART978
Ampoules à décanter
Entonnoirs Ampoules à décanter
Separating funnels, made of PMP, crystal clear, with permanent graduations.
  • Needle control for precise control of flow
  • Top unscrews and valve can be detached for thorough cleaning
  • Autoclavable and chemical resistant
  • Complete with stopper
Collapse All
Capacité Rodage femelle Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
500 ml 29/32 NS 1 KART978
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité