Ampoules à décanter
Fournisseur: KARTELL
978
KART978EA 121 EUR InStock
KART978
Ampoules à décanter
Entonnoirs Separating Funnels
Separating funnels, made of PMP, crystal clear, with permanent graduations.
  • Needle control for precise control of flow
  • Top unscrews and valve can be detached for thorough cleaning
  • Autoclavable and chemical resistant
  • Complete with stopper
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité