LDPE Bucket, 610/615
Fournisseur: Kautex
2000070588
KAUT2000070588EA 38.7 EUR InStock
KAUT2000070588
LDPE Bucket, 610/615
Godets
All buckets have strong walls and are very stable for a long service life.
  • Thick-walled, stable industrial and laboratory bucket
  • Stainless steel carrying handle covered with plastic
  • Interior graduations
  • Halal certified
Buckets feature a a liter scale on the inside. The laboratory buckets with spout have a steel carrying handle covered with plastic, and are suitable for food contact.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité