Jerricans 30L PE-HD teinte naturelle homologation UN 3H1/X1.9/250 - fourni sans bouchon - filetage S60/61 dim. ext. 320x284x4355 1 * 1.000 Pce
Fournisseur: Kautex
Jerricans 30L PE-HD teinte naturelle homologation UN 3H1/X1.9/250 - fourni sans bouchon - filetage S60/61 dim. ext. 320x284x4355 1 * 1.000 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Jerricans 30L PE-HD teinte naturelle homologation UN 3H1/X1.9/250 - fourni sans bouchon - filetage S60/61 dim. ext. 320x284x4355 1 * 1.000 Pce KAUT2000098787 1 * 1.000 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou