Compression Moulded Closure for Narrow Neck Bottle Series 310
Fournisseur: Kautex
2000971704
KAUT2000971704EA 110 EUR InStock
KAUT2000971704
Compression Moulded Closure for Narrow Neck Bottle Series 310
Capuchons Bouchons pour flacons
Compression moulded closure is made from melamine, and features a PE-foam insert.
  • Leakproof
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité