Rods, glass
Fournisseur: Kavalier
271070000
KAVA271070000EA 439 EUR InStock
KAVA271070000
Rods, glass
Tiges solides
Borosilicate glass 3.3.
  • Appropriately cut to 1500 mm in length (cut ends)
  • Very good chemical and thermal resistance
  • Permissible diameter tolerance of ±0,95 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité